Läs mer
Corning™ BTD ventilhuvud komplett
Produktkod. 16812100 Handla allt Corning Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2,5 till 10 ml
25 till 100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
16812100 25 till 100 ml
16802100 2,5 till 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16812100 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6852
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1695.00 SEK
    1580.28 SEK / Paket med 1
    Save 114.72 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 02-03-2027
Corning™ ventilhuvud komplett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning BTD ventilhuvud komplett
Volym (metrisk) 25 till 100 ml
För användning med (applikation) Dispensering av organiska eller oorganiska vätskor