Description
Includes
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| Benzene | 71-43-2 | 200μg/mL |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | 200μg/mL |
| m-Xylene | 108-38-3 | 200μg/mL |
| o-Xylene | 95-47-6 | 200μg/mL |
| p-Xylene | 106-42-3 | 200μg/mL |
| Toluene | 108-88-3 | 200μg/mL |
Certifications
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klagomål
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | BTEX Standard |
| Förpackning | 2 ml bärnstensfärgad glasampull |
| CAS | 106-42-3, 67-56-1, 100-41-4, 108-38-3, 95-47-6 |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Densitet | 0.79g/cm3 (at 20°C) |
| Fysisk form | Vätska |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Typ | Certified Reference Material |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol-P and T |
| Kvantitet | 1 ml |
Safety and Handling
- BTEX standard
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning