missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BTK Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-76596MFV500
4789.75 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
BTK Polyclonal antibody specifically detects BTK in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| BTK | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Agammaglobulinaemia tyrosine kinase, AGMX1MGC126262, AT, ATKIMD1, B-cell progenitor kinase, BPK, Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase, Bruton tyrosine kinase, dominant-negative kinase-deficient Brutons tyrosine kinase, EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, PSCTK1, tyrosine-protein kinase BTK, XLAMGC126261 | |
| Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 16 amino acids near the amino-terminus of human BTK. The immunogen is located within amino acids 20 - 70 of BTK. Amino Acid Squence: SYYEYDFERGRRGSKK | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific | |
| 695 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering