Läs mer
BTK IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16463648
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16463648 10 mg
16426387 5 mg
16424736 100 mg
16400047 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16463648 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101941
MedChemExpress BTK IN-1 (SNS062 analog) is a potent BTK inhibitor, with an IC50 of <100 nM.
BTK IN-1 (SNS062 analog) is a potent BTK inhibitor, with an IC50 of <100 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BTK IN-1
CAS 1270014-40-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H21ClN6O
Kvantitet 10 mg
Synonym SNS062 analog
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (259.83 mM)
LEDER O=C(NC1CN(C2=C3C(NC=C3)=NC=N2)CCC1)CNC4=CC=CC(Cl)=C4
Molekylvikt (g/mol) 384.86
Formel vikt 384.86
Procent renhet 98.91%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease