Läs mer
Btk inhibitor 2, MedChemExpress
Beskrivning
Btk inhibitor 2 (BGB-3111 analog) is a Bruton's tyrosine kinase (BTK) inhibitor extracted from patent US 20170224688 A1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Btk inhibitor 2 |
| CAS | 1558036-85-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H25N5O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | BGB-3111 analog |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (115.88 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C(N)N([C@H]2CN(C(C=C)=O)CCC2)N=C1C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 431.49 |
| Visa mer |