Läs mer
BTLA/CD272 Antibody (2161A), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB33542MFV450
4675.00 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18596369
  • 5330.00 SEK / 0.10ml
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Använd kampanjkoden 24090
Visa alla kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
BTLA/CD272 Monoclonal antibody specifically detects BTLA/CD272 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
BTLA/CD272
Monoclonal
mFluor Violet 450 SE
50mM Sodium Borate
Rabbit
0.1 mL
Cell Cycle and Replication, Phospho Specific
151888
Store at 4C in the dark.
Flow Cytometry, CyTOF
2161A
Flow Cytometry, CyTOF-ready
B and T lymphocyte associated, B and T lymphocyte attenuator, B- and T-lymphocyte attenuator, B- and T-lymphocyte-associated protein, BTLA1, CD272, CD272 antigen, FLJ16065, MGC129743
Mouse myeloma cell line, NS0-derived human BTLA, Ile25-Ser150, Accession # AAP44003