Läs mer
BTR-1, MedChemExpress
Beskrivning
BTR-1 is an active anti-cancer agent, causes S phase arrest, and affects DNA replication in leukemic cells. BTR-1 activates apoptosis and induces cell death.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BTR-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 18331-34-5 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H11NOS2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (100.26 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | S=C(N(CC)C/1=O)SC1=C/C2=CC=CC=C2 |
| Visa mer |