Läs mer
BTS 44595, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prochloraz desimidazole-amino |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15Cl3N2O2/c1-2-3-17(12(16)18)4-5-19-11-9(14)6-8(13)7-10(11)15/h6-7H,2-5H2,1H3,(H2,16,18) |
| Formel vikt | 324.0199 |
| Procent renhet | >95% |