Läs mer
R&D Systems™ BTS
Beskrivning
Selective inhibitor of the ATPase activity of skeletal muscle myosin II subfragment 1 (S1) (IC50 ∽ 5 mM). Reversibly blocks gliding motility and suppresses force and twitch production in fast skeletal muscle.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BTS |
| CAS | 1576-37-0 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C14H15NO2S |
| Formel vikt | 261.34 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.339 |