Läs mer
BTS, MedChemExpress
Produktkod. 16451816
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16451816 500 mg
1 options
Produktkod. 16451816 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16690
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress BTS (N-Benzyl-p-toluenesulfonamide) is a potent and selective inhibitor of skeletal muscle myosin II subfragment 1 (S1) ATPase activity, with an IC50s of ∼5 μM for actin- and Ca2+-stimulated myosin S1 ATPase. BTS specifically inhibits the contraction of fast skeletal muscle fibers.
BTS (N-Benzyl-p-toluenesulfonamide) is a potent and selective inhibitor of skeletal muscle myosin II subfragment 1 (S1) ATPase activity, with an IC50s of ∼5 μM for actin- and Ca2+-stimulated myosin S1 ATPase. BTS specifically inhibits the contraction of fast skeletal muscle fibers.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BTS
CAS 1576-37-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H15NO2S
Kvantitet 500 mg
Synonym N-Benzyl-p-toluenesulfonamide N-Tosylbenzylamine
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (127.54 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.38 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(NCC1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C)C=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 261.34
Formel vikt 261.34
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death