Läs mer
BTTAA, MedChemExpress
Beskrivning
BTTAA is a Cu(I)-stabilizing ligand, whch performs potently with ubiquitin Glu18AzF.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BTTAA |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1334179-85-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H30N10O2 |
| Löslighetsinformation | H2O : 5 mg/mL (11.61 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)CN1N=NC(CN(CC2=CN(C(C)(C)C)N=N2)CC3=CN(C(C)(C)C)N=N3)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.51 |
| Visa mer |