Läs mer
BTUM, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BTUM |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C29H28N4O6S2/c1-20-3-15-26(16-4-20)40(36,37)32-28(34)30-24-11-7-22(8-12-24)19-23-9-13-25(14-10-23)31-29(35)33-41(38,39)27-17-5-21(2)6-18-27/h3-18H,19H2,1-2H3,(H2,30,32,34)(H2,31,33,35) |
| Formel vikt | 592.145 |