Läs mer
BTX™ ECM™ 2001+ Elektroporeringssystem komplett, för kyvetter
Produktkod. 15898461
Change view
Kapacitans (HV-läge):
85 μF
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitans (HV-läge) Förpackningsstorlek
15898461 85 μF Varje
1 options
Produktkod. 15898461 Leverantör BTX™ Leverantörsnummer 452046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447520.00 SEK
    384792.59 SEK / Paket med 1
    Save 62727.41 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 28-01-2027
ECM™ 2001+ Electroporation Complete System for Cuvettes är ett mångsidigt instrument idealiskt för cellfusion och däggdjurstransfektionstillämpningar.
Funktioner
  • AC vågform på 0,2 - 2,0 MHz
  • AC alternativ för sinusvåg och DC fyrkantvåg
  • Elektroporationsförmåga för fyrkantsvåg däggdjur
  • Brett utbud av spänningar från 5V till 3000V
  • Förinställda protokoll - inkluderar de vanligaste cellfusionsapplikationerna
  • Användardefinierade protokoll - obegränsad möjlighet att lägga till och ändra protokoll
  • Avancerad programmerbarhet - kombinera upp till 19 AC steg före och efter DC-fusionssteg
  • Enkel att använda, stort 7-tums pekskärmsgränssnitt
  • Inkluderar: ECM 2001+ Generator, 630B Säkerhetsställ, Kyvetter 1 mm, 2 mm, 4 mm, förp. 30 st (10 st) och kyvettställ
  • Kontakt: Utgångskabel med positiva och negativa 4 mm bananuttag
Certifikat
CE-märkning, ETL-märkning (UL, CSA), CB-certifiering, EU RoHS, WEEE
Garanti
2 år
Specifikationer
För användning med (applikation) Elektrofusion av alla celltyper; Hybridomgenerering; Nukleär överföring; Embryomanipulation; Transfektion av däggdjursceller och vävnader; Transformation av vissa bakterier och mikroorganismer
För användning med (utrustning) Koaxialkamrar, Microslides , Meander Fusion Chamber, Flat Electrode, Kuvett Safety Dome, BTX Specialtyin-Vivo-elektroder
Frekvens 50/60 Hz
Produktlinje BTX Elektroporering/Elektrofusion
Produkttyp Elektrofusionsgenerator och elektroporator
Spänning 5 till 3000 V
Spänningsintervall (HV-läge) 505 till 3000 V (i 1 V-steg)
Spänningsintervall (LV-läge) 5 till 500 V (i 1 V-steg)
Beskrivning ECM 2001+ Elektroporeringssystem, för kyvetter
Visa Färgpekskärm
Certifikat och efterlevnad CE-märkning, ETL-märkning (UL, CSA), CB-certifiering, EU RoHS, WEEE
Djup (engelska) 13 tum
Djup (metriskt) 33 cm
Höjd (engelska) 13 tum
Höjd (metrisk) 33 cm
Inkluderar ECM 2001+ Generator, 630B säkerhetsställ, kyvetter och kyvettställ
Livslängd 2 års garanti
Driftstemperatur (engelska) 40°F till 104°F
Pulsnummerintervall 1 till 19 AC sinusvågspulser, 1 till 99 DC fyrkantvågspulser/sampling
Pulslängdsområde AC Sinusvåg: 1 till 99 s, DC fyrkantsvåg: 10 ms till 999 ms
Driftstemperatur (metrisk) 4 °C till 40 °C
Relativ luftfuktighet 80 % max. vid drift vid 25 °C
Wattal 35 W (tomgång), 350 W (pulserande)
Vikt (engelska) 22 lb.
Vikt (metrisk) 10.0 kg
Bredd (engelska) 11,25 tum
Bredd (metrisk) 28.6 cm
Elektriska krav 100 till 240 VAC
Sterilitet Icke-steril
Kapacitans (HV-läge) 85 μF
Kapacitans (LV-läge) 3775 μF
Anslutningstyp Utgångskabel
Laddningstid <7 sek.
Gränssnitt Pekskärm, fotkontakt
Pulsform AC Sinusvåg, DC Square Wave
Visa mer Visa mindre
Endast avsedd för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska eller kliniska procedurer.