Läs mer
BTX™ ECM™ 399 Exponential Decay Wave Electroporator
Produktkod. 15427220
Change view
Pulsform:
Exponentiell sönderfallsvåg
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Pulsform Förpackningsstorlek
15427220 Exponentiell sönderfallsvåg 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15427220 Leverantör BTX™ Leverantörsnummer 450000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49085.00 SEK
    42202.73 SEK / 1 uppsättningar
    Save 6882.27 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-12-2026
Innehåller
  • ECM 399 Generator
  • PEP™ (Personal Electroporation Pak)-stativ (kan beställas separat)
  • Provpaket med kyvetter och kyvettställ
ECM™ 399 Exponential Decay Wave Electroporator är ett bärbart, användarvänligt system utformat för att producera de exakta fältstyrkor och pulslängder som krävs för transformation av bakterie- och jästceller och begränsad transfektion av däggdjursceller.
  • Detta bekväma, kostnadseffektiva system använder BTX Power Platform Technology-designen med digitalt användargränssnitt
  • I lågspänningsläge kan ECM 399 användas för begränsade transfektioner av däggdjursceller
  • Enkelvalskontroll
  • Låg och hög spänning
  • LCD-avläsning med 16 tecken
  • Återkoppling av pulslängd och toppspänning
  • Transformation av bakterier och jäst
  • Begränsad transfektion av däggdjursceller
Specifikationer
För användning med (applikation) Transformation av bakterier och jäst, grundläggande transfektion av däggdjursceller
För användning med (utrustning) ECM 399 Electroporation System
Frekvens 50/60 Hz
Produktlinje BTX Electroporation
Produkttyp Elektroporeringsapparater
Spänning 2/500V
Spänningsintervall (HV-läge) 10 till 2500 VDC
Spänningsintervall (LV-läge) 2 till 500 VDC
Beskrivning ECM 399 Electroporation System, komplett, för kyvetter
Visa LCD
Certifikat och efterlevnad CE
Djup (engelska) 7,7 tum
Djup (metriskt) 196 mm
Elektroporationskammaren PEP
Höjd (engelska) 4,3 tum
Höjd (metrisk) 109 mm
Inkluderar ECM 830 generator, PEP™ med säkerhetsställ, provpaket med kyvetter och kyvettställ
Längd (engelska) 7,7 tum
Längd (metrisk) 19.5 cm
Driftstemperatur (engelska) 50°F till 104°F
Pulslängdsområde 5 msek. i PBS
Driftstemperatur (metrisk) 10 °C till 40 °C
Relativ luftfuktighet 60%
Vikt (engelska) 7 lb.
Vikt (metrisk) 3.17 kg
Bredd (engelska) 9,1 tum
Bredd (metrisk) 231 mm
Elektriska krav 2/500 V 50/60 Hz
Sterilitet Icke-steril
Kapacitans (HV-läge) 36 μF
Kapacitans (LV-läge) 1050 μF
Anslutningstyp Utgångskabel
Laddningstid 25 sek.
Gränssnitt Digital användare
Pulsform Exponentiell sönderfallsvåg
Visa mer Visa mindre
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.