Läs mer
BTX™ Gemini X2 elektroporationsgenerator fotkontakt
Produktkod. 15407370
Change view
Pulsform:
AC Sinusvåg, DC Square Wave
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pulsform unitSize
15407370 AC Sinusvåg, DC Square Wave Varje
1 options
Produktkod. 15407370 Leverantör BTX™ Leverantörsnummer 452030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Möjliggör handsfree-manövrering av Gemini X2, ECM2001+, ECM830 och ECM630 generator (pekskärmsmodeller). Harvard Apparatus Gemini X2 Electroporation Footswitch fungerar som startknapp på framsidan av generatorn.
  • Möjliggör handsfree-manövrering av Gemini X2 generator
  • Önskvärt när man utför in vivo/in ovo genleverans eller nukleär överföring/kloning när båda händerna behövs för provmanipulation
  • Fungerar som startknapp på framsidan av generatorn
Specifikationer
För användning med (applikation) Handsfree-drift av elektroporationsgeneratorer
För användning med (utrustning) Gemini X2, ECM 2001+, ECM 830 och ECM 630 fotpedal (kompatibel med pekskärmsmodeller)
Produktlinje BTX Electroporation
Produkttyp Tillbehör för elektroporering
Spänning 3000 VDC, 250 VAC
Beskrivning Gemini X2, ECM 2001+, ECM 830 och ECM 630 fotpedal
Kvantitet 1 st
Sterilitet Icke-steril
Anslutningstyp Elektrodkontaktkabel
Gränssnitt Fotkontakt
Pulsform AC Sinusvåg, DC Square Wave