Läs mer
BTX™ Tweezertrodes™ Elektroder Tillbehör: Kabel
Produktkod. 15457290
Anslutningstyp:
Banankablar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15457290
Brand: BTX™ 450204
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kabel att använda med Tweezertrodes Elektroder.
  • För anslutning till elektroporationsgeneratorer
  • 1,1 m lång
Specifikationer
För användning med (applikation) In-vivo läkemedel eller genleverans, genterapi, proteinleverans
För användning med (utrustning) BTX Tweezertrodes, L-formade genetrodelektroder, vidhäftande cellelektrod
Beskrivning Adapter Banankontaktkablar, röda och svarta (för användning med Tweezertrodes och vidhäftande cellelektrod)
Inkluderar Röd och svart kabelsats
Längd (engelska) Kabel 3.5 ft.
Längd (metrisk) kabel 1.1 m
Sterilitet Icke-steril
Anslutningstyp Banankablar
Pulsform Exponentiell avklingande våg, fyrkantsvåg