Läs mer
BTX™ Tweezertrode™ Elektrodsats
Produktkod. 15487280
Diameter (metrisk):
7 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15487280
Brand: BTX™ 450165
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tweezertrode™ Elektrodsatsen har återanvändbara in vivo-elektroder i pincettstil som är lämpliga för läkemedels- eller gentillförsel till djur.
  • Består av en standard 11,5 cm pincett modifierad med skivelektroder av rostfritt stål eller platina i spetsen
  • Kompatibel med BTX Gemini X2 och ECM-2001 Electroporation Systems
  • Avståndet mellan elektrodskivorna kan justeras från 1 mm till mer än 2 cm
  • Kan lätt rengöras
  • Satsen levereras med BTX524 koaxialkabel för anslutning till elektroporationsgeneratorer
Specifikationer
För användning med (applikation) In vivo-applikationer, inklusive in utero och ex-vivo gentransfektion, eletroporationsterapi och transdermal läkemedelstillförsel.
För användning med (utrustning) ECM 830, Gemini X2, ECM 2001+, Legacy ECM 2001 Generator
Material Rostfritt stål
Produktlinje BTX Electroporation
Produkttyp Elektrodsats
Spänning 1000 V
Beskrivning Rostfri Tweezertrode Sats, 7 mm
Diameter (engelska) 0,27 tum.
Diameter (metrisk) 7 mm
Elektrodform Cirkulär
Inkluderar Kabel
Längd (engelska) 0,27 tum.
Längd (engelska) Elektrod 0,47 tum.
Längd (metrisk) 7 mm
Längd (metrisk) elektrod 12 mm
Pulslängdsområde 10μ sek. till 99 msek. i PBS
Kvantitet 1 st
Relativ luftfuktighet 20 till 80 %
Storlek (engelska) Gap <0,04 tum till >0,79 tum.
Storlek (metrisk) Gap <1 mm till >2 cm
Pincett storlek 11.5 cm
Sterilitet Icke-steril
Anslutningstyp Banankablar
Pulsform Fyrkantsvåg
Visa mer Visa mindre
Endast avsedd för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska eller kliniska procedurer.