Learn More
BTX™ Tweezertrode™ Elektrodsats
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk):
7 mm
10 mm
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
- Består av en standard 11,5 cm pincett modifierad med skivelektroder av rostfritt stål eller platina i spetsen
- Kompatibel med BTX Gemini X2 och ECM-2001 Electroporation Systems
- Avståndet mellan elektrodskivorna kan justeras från 1 mm till mer än 2 cm
- Kan lätt rengöras
- Satsen levereras med BTX524 koaxialkabel för anslutning till elektroporationsgeneratorer
Specifications
Specifications
| För användning med (applikation) | In vivo-applikationer, inklusive in utero och ex-vivo gentransfektion, eletroporationsterapi och transdermal läkemedelstillförsel. |
| För användning med (utrustning) | ECM 830, Gemini X2, ECM 2001+ arv ECM 2001 Generator |
| Material | Rostfritt stål |
| Produktlinje | BTX Electroporation |
| Produkttyp | Elektrodsats |
| Spänning | 1000 V |
| Beskrivning | Rostfri Tweezertrode Sats, 10 mm |
| Diameter (engelska) | 0,39 tum |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Elektrodform | Cirkulär |
| Show More |
Endast avsedd för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska eller kliniska procedurer.