Läs mer
BTX™ Kaliperelektroder
Längd (metrisk):
1 cm
2 cm
Bredd (metrisk):
1 cm
2 cm
Material:
Mässing
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För in vivo-elektroporering, specifikt leverans av molekyler eller läkemedel till en önskad vävnad
- Består av två elektroder av rostfritt stål som tar tag i ytan som ska elektroporeras
- Applikationer inkluderar:
- Elektrokemoterapi (ECT): användningen av pulserande elektriska fält för att leverera kemoterapeutiska läkemedel till cancertumörer eller
- Transdermal leverans (TDD): användning av ett pulserande elektriskt fält för att leverera droger eller andra molekyler genom huden till målplatsen
- För användning med BTX Gemini X2 elektroporationssystem.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | In-vivo läkemedel eller genleverans, elektrokemoterapi, transdermala applikationer, intakta växtapplikationer |
| För användning med (utrustning) | ECM 830, Gemini X2, ECM 2001+ och Legacy ECM 2001 |
| Material | Rostfritt stål |
| Produktlinje | BTX Elektroporatorer |
| Produkttyp | Tillbehör för elektroporering |
| Spänning | 500 V |
| Beskrivning | Kaliperelektrod, 2,0 cm x 2,0 cm med extra 1,5 cm x 1,5 cm elektroder ingår, rostfritt stål |
| Elektrodform | Fyrkantig |
| Inkluderar | Kaliperelektrod, 2,0 cm x 2,0 cm med extra 1,5 cm x 1,5 cm elektrod ingår |
| Längd (engelska) | 0,79 tum. |
| Visa mer |
Endast avsedd för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska eller kliniska procedurer.