Läs mer
BTX™ Genetrodes™ Hållare med skaft
Anslutningstyp:
Banankablar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Placerar alla elektroder korrekt vid ett förutbestämt gap (10 spår, 1 mm från varandra)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Korrekt positionerar elektroporationselektroderna vid ett förutbestämt gap |
| För användning med (utrustning) | BTX Genetrode eller Genepaddle Electrode |
| Produktlinje | BTX Electroporation |
| Produkttyp | Tillbehör för elektroporering |
| Beskrivning | Genetrode/Genepaddelhållare |
| Inkluderar | Hantera. Kräver elektroder |
| Kvantitet | 1 st |
| Storlek (engelska) Gap | 0,03 till 0,39 tum. |
| Storlek (metrisk) Gap | 1 till 10 mm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |
Endast avsedd för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska eller kliniska procedurer.