Läs mer
BTX™ Microslides för elektrofusionskammare
Storlek (engelska) Gap:
0,019 tum.
0,039 tum.
0,12 tum
0,39 tum
Elektrodform:
Rektangulära elektroder
Runda trådelektroder
Fälttyp:
Divergerande
Homogen
Volym (metrisk):
20 μl
40μ L
650μ L
2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Tillåt inriktning och fusion att observeras under ett mikroskop
- Microslide 450 har två rostfria rör monterade på en glasskiva och genererar ett divergerande fält
- Microslide 453 har två stänger av rostfritt stål som kan sättas isär med 3,2 eller 10 mm mellanrum för att ge homogena fält
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Embryomanipulation, Nuclear Transfer, Cell Fusion, Hybridom Production, Plant Protoplast Fusion |
| För användning med (utrustning) | ECM 830, Gemini X2, ECM 2001+ |
| Material | Glaskammare, elektrod i rostfritt stål |
| Produkttyp | Tillbehör för elektroporering |
| Visa | Pekskärm |
| Elektrodform | Runda trådelektroder |
| Fälttyp | Divergerande |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Storlek (engelska) Gap | 0,019 tum. |
| Storlek (metrisk) Gap | 0.5 mm |
| Visa mer |