Läs mer
BTX™ Säkerhetsställ för elektroporation
Produktkod. 15487290
Change view
Anslutningstyp:
Banankablar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Anslutningstyp Förpackningsstorlek
15487290 Banankablar Varje
1 options
Produktkod. 15487290 Leverantör BTX™ Leverantörsnummer 450207
Beräknad leverans: 17-12-2026
Säkerhetsställ kompatibel med BTX™ Gemini X2, ECM 399, ECM 630 och ECM 830 Elektroporationssystem.
  • För användning med Fisher-kyvetter för engångsbruk
  • Unik design säkerställer ingen ström om inte locket är stängt
  • Upp till två kyvetter kan elektroporeras samtidigt
  • Separata mönster för Gemini X2 och Gemini SC
Specifikationer
För användning med (applikation) Engångskyvetter, rymmer olika typer av kamrar/två kyvetter samtidigt
För användning med (utrustning) Gemini X2, ECM 399, ECM 630, ECM 830
Produktlinje BTX Electroporation
Produkttyp Säkerhetsställ
Beskrivning Säkerhetsställ, justerbart mellanrum (för användning med kyvetter)
Inkluderar 4 mm banankablar
Kvantitet 1 st
Sterilitet Icke-steril
Anslutningstyp Banankablar
Pulsform Exponentiell avklingande våg, fyrkantsvåg