Läs mer
BTX™ Two-Needle Array™ Elektroder
Beskrivning
- Steril, engångsuppsättning med två nålar
- Möjliggör enkel, billig, säker direktinjektion av muskelvävnad för plasmid-DNA-leverans
- Kompatibel med ECM™ 830, ECM 2001, ECM 630
Två storlekar
- 5 mm array och handtag rekommenderas för små muskelmassor som mus tibialis
- 10 mm storlek lämplig för större muskelmassor som råttgastronomer
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | In-vivo läkemedel eller genleverans, muskelgenterapi |
| För användning med (utrustning) | ECM 830, ECM 2001+, ECM 630, Legacy ECM 2001 Generator |
| Material | Rostfritt stål av medicinsk kvalitet |
| Produktlinje | BTX Elektroporatorer |
| Produkttyp | Tillbehör för elektroporering |
| Spänning | 500 V |
| Beskrivning | 2-nålsuppsättning, 10 mm mellanrum, förp. av 6 |
| Elektrodform | Rak/nål |
| Inkluderar | Pk. 6 nåluppsättning. Kräver handtag och anslutningskablar |
| Längd (engelska) Elektrod | 0,78 tum |
| Visa mer |
Endast avsedd för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska eller kliniska procedurer.