Läs mer
BTX™ BTXPress™ Cytofusionsmedium C
Produktkod. 15427370
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15427370 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 15427370 Leverantör BTX™ Leverantörsnummer 470001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6565.00 SEK
    5640.41 SEK / 500ml
    Save 924.59 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
BTXPress™ Cytofusion Medium C är designat för att främja effektiviteten samtidigt som hög cellviabilitet bevaras under cellfusion.
En avancerad elektrofusionsbuffert designad speciellt för hybridomproduktion. Bufferten med låg konduktivitet är speciellt framtagen för att minimera cellturbulens under cellinriktning och uppvärmning under elektrofusion, för robust cellfusionseffektivitet och hög cellviabilitet. Den är sterilfiltrerad från högsta kvalitet icke-animaliska, medicinska reagenser. Det är valfri buffert för många kommersiella bioteknik- och läkemedelsföretag i deras hybridomgenereringsprocess för upptäckt av monoklonala antikroppar.
  • Optimerad för eukaryota elektrofusionsapplikationer
  • Maximal fusionseffektivitet, hög cellviabilitet
  • Stabil miljö för cellinriktning
  • Låg ledningsförmåga för minimal uppvärmning
  • Fysiologiskt pH och balanserad osmolaritet
  • Innehåller inga animaliska produkter
Specifikationer
Klassificering Elektrofusionsbuffert
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Färg Klart
Beskrivning BTXpress Cytofusionsmedium C
Celltyp Icke-djur
Provtyp Celler
Promotor Ingen (Promotorlös)
Transfektionsteknik Elektroporation
För användning med (utrustning) BTX&trade ECM2001, Legacy ECM2001
För användning med (applikation) Cellfusion, hybridomproduktion
Inkluderar 500 ml buffert
pH 7.2± 0,2
Produktlinje BTX Elektroporering/Elektrofusion
Produkttyp Elektrofusionsbuffert
Kvantitet 500 ml
Reagenstyp Medicinsk kvalitet
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 500 mL
Form Vätska