Läs mer
BTX™ BTXPress™ Elektroporationsbuffert
Produktkod. p-7222370
Kvantitet:
2 ml
5 ml
10 ml
Antal reaktioner:
20
50
100
Förpackningsstorlek:
10ml
2ml
5ml
Produktkod. 15477340
Brand: BTX™ 450801
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
BTXPress™ Electroporation Buffer är en enkel buffertlösning utvecklad för att snabbt och effektivt leverera gener till däggdjursceller som tidigare ansågs vara svåra att transfektera med kemiska och andra icke-virala metoder.
BTXPress™ Electroporation Solution är det första elektroporeringsreagenset som uppfyller alla dina högpresterande transfektionsbehov utan att offra kontrollen över ditt experiment eller din budget. Den erbjuder ett ökat antal transfektioner per kit jämfört med andra kommersiella alternativ, vilket ger dig högre värde. Som en universell lösning BTXPress™ Elektroporationslösning kan användas i andra elektroporatorer, inklusive Amaxa™ , för att leverera liknande resultat utan den typiska höga kostnaden förknippad med dessa buffertsatser. De BTXPress™ Electroporation Solution erbjuds som ett kit inklusive BTX™ kyvetter Plus med överföringspipetter eller enbart som buffert.
  • Effektiv elektroporationstransfektion
  • Högeffektiv transfektion av svåra cellinjer
  • Hög cellviabilitet
  • Låg toxicitet som resulterar i förbättrad cellviabilitet
  • Enkel buffert för alla celltyper
  • En buffert används i stället för standardelektroporationsbuffertar för alla däggdjurscelltyper
Specifikationer
Buffert Universal Electroporation Buffer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Färg Klart
Beskrivning BTXpress Lösning, 2,0 ml flaska för upp till 20 reaktioner
Celltyp Däggdjur
Formatera Flaska
Provtyp Celler
Promotor Ingen (Promotorlös)
Transfektionsteknik Elektroporation
För användning med (utrustning) BTX™ och andra elektroporatorer
För användning med (applikation) Transfektion via elektroporation
Inkluderar Endast 2 mL buffert
Förpackningstyp Flaska
Antal reaktioner 20
Produktlinje BTX Electroporation
Produkttyp Elektroporationsbuffert
Kvantitet 2 ml
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 2 mL