Läs mer
BTX™ BTXPress™ Elektroporationsbuffertsats
Produktkod. 15407350
Change view
Kvantitet:
2 påsar (10 kyvetter/påse)
2 påsar (50 kyvetter/påse)
4 påsar (10 kyvetter/påse), 10 mL buffert
5 påsar (10 kyvetter/påse)
Antal reaktioner:
20
40
50
100
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15407350 2 påsar (10 kyvetter/påse) 20 1 uppsättning
15497340 5 påsar (10 kyvetter/påse) 50 1 uppsättning
15427350 2 påsar (50 kyvetter/påse) 100 1 uppsättning
15437350 4 påsar (10 kyvetter/påse), 10 mL buffert 40 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15407350 Leverantör BTX™ Leverantörsnummer 450804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7585.00 SEK
    6513.57 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1071.43 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
BTXPress™ Electroporation Buffer Kit erbjuder en enda buffertlösning utvecklad för att snabbt och effektivt leverera gener till däggdjursceller som tidigare ansågs vara svåra att transfektera med kemiska och andra icke-virala metoder.
BTXPress™ Electroporation Solution är det första elektroporeringsreagenset som uppfyller alla dina högpresterande transfektionsbehov utan att offra kontrollen över ditt experiment eller din budget. Den erbjuder ett ökat antal transfektioner per kit jämfört med andra kommersiella alternativ, vilket ger dig högre värde. Som en universell lösning BTXPress™ Elektroporationslösning kan användas i andra elektroporatorer, inklusive Amaxa™ , för att leverera liknande resultat utan den typiska höga kostnaden förknippad med dessa buffertsatser. De BTXPress™ Electroporation Solution erbjuds som ett kit inklusive BTX™ kyvetter Plus med överföringspipetter eller enbart som buffert.
  • Effektiv elektroporationstransfektion
  • Högeffektiv transfektion av svåra cellinjer
  • Hög cellviabilitet
  • Låg toxicitet som resulterar i förbättrad cellviabilitet
  • Enkel buffert för alla celltyper
  • En buffert används i stället för standardelektroporationsbuffertar för alla däggdjurscelltyper
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning BTXpress Solution Kit, 20 reaktioner i 4 mm gap-kyvetter
Celltyp Däggdjur
Formatera Kit
Provtyp Celler
Promotor Ingen (Promotorlös)
Transfektionsteknik Elektroporation
För användning med (utrustning) BTX™ och alternativa elektroporeringssystem
För användning med (applikation) Transfektion via elektroporation
Inkluderar 5 mL buffert, 20 x 4 mm gapkyvetter och överföringspipett
Kompatibilitet med hög genomströmning Ja
Förpackningstyp Kit, kyvetter individuellt förpackade
Antal reaktioner 20
Produktlinje BTX Electroporation
Produkttyp Elektroporationsbuffert
Kvantitet 2 påsar (10 kyvetter/påse)
Reagenstyp Universal Electroporation Buffer
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 5 mL