missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BTZ043 Racemate, MedChemExpress

Produktkod. 16471917
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16471917 50 mg
16425768 10 mg
16408447 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16471917 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13579A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress BTZ043 Racemate (BTZ10526038) is the racemate of BTZ043. BTZ043 is an inhibitor of decaprenyl-phosphoribose-epimerase (DprE1), and the antimicrobial activity of BTZ043 is more potent than BTZ043 Racemate.

BTZ043 Racemate (BTZ10526038) is the racemate of BTZ043. BTZ043 is an inhibitor of decaprenyl-phosphoribose-epimerase (DprE1), and the antimicrobial activity of BTZ043 is more potent than BTZ043 Racemate.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material BTZ043 Racemate
Fysisk form Solid
CAS 957217-65-1
Färg Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H16F3N3O5S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym BTZ10526038 Benzothiazinone 10526038
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (57.95 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C1N=C(N(CC2)CCC32OCC(C)O3)SC4=C([N+]([O-])=O)C=C(C(F)(F)F)C=C14
Molekylvikt (g/mol) 431.39
Formel vikt 431.39
Procent renhet 98.77%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.