Läs mer
Notrax Bubbla Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Lager med Unik Bubble Design
Produktkod. 17762108
Change view
Längd (metrisk):
91 cm
150 cm
1830 cm
Bredd (metrisk):
60 cm
91 cm
122 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk)
17762108 150 cm 91 cm
17742108 91 cm 60 cm
17782098 1830 cm 60 cm
17702108 1830 cm 91 cm
17722108 1830 cm 122 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17762108 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 417S0035BY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1690.50 SEK
    1458.62 SEK / Paket med 1
    Save 231.88 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Notrax Bubbla Sof-Tred™ - Exceptionell arbetskomfort tack vare 12,7 mm tjock specialformulerad blandning. Skyddande lager av exklusiva Dyna-Shield™ förlänger livslängden med 50 % jämfört med vanlig mikrocellulär vinyl.
  • Korrugerat ribbmönster på längden för säker fot
  • Exceptionell arbetskomfort tack vare 127 mm tjock specialformulerad blandning
  • Skyddande lager av exklusiva Dyna-Shield™ förlänger livslängden med 50 % jämfört med vanlig mikrocellulär vinyl
  • Finns med gula kanter längs sidorna och överensstämmer med OSHA-kod 1910-144
  • Alla fyra sidorna är fasade och förseglade för att minimera snubbelriskerna
Specifikationer
Färg Svart/Gul
Längd (engelska) 59 tum.
Längd (metrisk) 150 cm
Material Mikrocellulär vinyl
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 91 cm