Läs mer
Bucetin, MedChemExpress
Produktkod. 16498496
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16498496 100 mg
1 options
Produktkod. 16498496 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0906
MedChemExpress Bucetin (3-Hydroxy-p-butyrophenetidide) is an analgesic and antipyretic compound.
Bucetin (3-Hydroxy-p-butyrophenetidide) is an analgesic and antipyretic compound.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bucetin
CAS 1083-57-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H17NO3
Kvantitet 100 mg
Synonym 3-Hydroxy-p-butyrophenetidide
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (156.76 mM)
LEDER CC(O)CC(NC1=CC=C(OCC)C=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 223.27
Formel vikt 223.27
Procent renhet 99.74%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid