Läs mer
Bucetin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bucetin |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO3/c1-3-16-11-6-4-10(5-7-11)13-12(15)8-9(2)14/h4-7,9,14H,3,8H2,1-2H3,(H,13,15) |
| Formel vikt | 223.1208 |