Läs mer
BUCHI Kokpunktsrör och kapillärer
Produktkod. 12030592 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Produkttyp:
Kapillärer med kokpunkt
Kokpunktsrör
Förpackningsmängd:
100/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
12030592 Kokpunktsrör 100/förpackning Paket med 100
12201507 Kapillärer med kokpunkt 100/förpackning Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12030592 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 019007
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kokpunktsrör och kapillärer för automatisk eller manuell bestämning enligt Siwoloboff-metoden.
  • Hög precision för tillförlitliga resultat
  • Uppfyller Siwoloboff- och EU:s farmakopeiska standarder
  • Designad för BUCHI smält- och kokpunktsinstrument
  • Kompatibel med andra instrument
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kokpunktsrör
Diameter (metrisk) 2.75 mm
För användning med (applikation) För reproducerbara kokpunktsbestämningar
För användning med (utrustning) Kokpunktsapparat
Material Borosilikatglas 3.3
Förpackningsmängd 100/förpackning