Läs mer
BUCHI Kokpunktsrör och kapillärer
Produktkod. 12201507 Handla allt Buchi Produkter
Produkttyp:
Kapillärer med kokpunkt
Kokpunktsrör
Förpackningsmängd:
100/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12201507
Brand: BUCHI 051890
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kokpunktsrör och kapillärer för automatisk eller manuell bestämning enligt Siwoloboff-metoden.
  • Hög precision för pålitliga resultat
  • Uppfyller Siwoloboff och Eu Pharmacopeia standarder
  • Designad för BUCHI smält- och kokpunktsinstrument
  • Kompatibel med andra instrument
Specifikationer
Produkttyp Kapillärer med kokpunkt
Diameter (metrisk) 0.8 mm
För användning med (applikation) Laboratorieslang för allmänt bruk
För användning med (utrustning) Kokpunktsapparat
Material Borosilikatglas 3.3
Förpackningsmängd 100/förpackning