Läs mer
BUCHI Kokpunktsrör och kapillärer
Produktkod. p-4463121 Handla allt Buchi Produkter
Produkttyp:
Kapillärer med kokpunkt
Kokpunktsrör
Förpackningsmängd:
100/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12030592
Brand: BUCHI 019007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kokpunktsrör och kapillärer för automatisk eller manuell bestämning enligt Siwoloboff-metoden.
  • Hög precision för pålitliga resultat
  • Uppfyller Siwoloboff och Eu Pharmacopeia standarder
  • Designad för BUCHI smält- och kokpunktsinstrument
  • Kompatibel med andra instrument
Specifikationer
Produkttyp Kokpunktsrör
Diameter (metrisk) 2.75 mm
För användning med (applikation) För reproducerbara kokpunktsbestämningar
För användning med (utrustning) Kokpunktsapparat
Material Borosilikatglas 3.3
Förpackningsmängd 100/förpackning