Läs mer
BUCHI Torkflaskor för roterande förångare
Produktkod. 10091442 Handla allt Buchi Produkter
Volym (metrisk):
500 ml
1000 mL
1500 ml
2000 ml
Typ:
Bägare Kolv
Bägare torkkolv
Pulvertorkkolv
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10091442
Brand: BUCHI 034140
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specialformade flaskor för pulvertorkning
  • Platt botten står stadigt på labbbänken
  • Kan användas med stötande eller skummande material på en Rotavapor eller på en lyofilisator för att torka provet helt utan överföring
  • Kapacitet: 1500 ml
  • Arbetsvolym: 500 ml
Specifikationer
Material Borosilicate Glass (3.3)
Typ Bägare Kolv
Temperatur (metrisk) Drift 60°C
Volym (metrisk) 1500 ml