Läs mer
BUCHI Torkflaskor av bägare för roterande förångare
Produktkod. 15500590 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Avsmalning:
24/40
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Avsmalning Förpackningsstorlek
15500590 24/40 Varje
1 options
Produktkod. 15500590 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11063156
Beräknad leverans: 24-11-2026
Specifikationer
Material Standardglas
Typ Torkkolv
För användning med (utrustning) Roterande förångare
Material (Beläggning) Plast och glas
Form Päron
Avsmalning 24/40
Temperatur (metrisk) Drift 60 °C
Volym (metrisk) 500 mL