Läs mer
BUCHI Kondensorer för BUCHI Rotavapors
Produktkod. 10215222 Handla allt Buchi Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Rotavapor R-205, R-210/R-215
Rotavapor R-210/R-215
Rotavapor R-210/R-215 R-210/R-215
Material (Beläggning):
Hold (Håll)
Plast och glas
Typ:
Diagonal kondensor
Kondensor C
Kondensor S
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Material (Beläggning) Typ Förpackningsstorlek
10215222 Rotavapor R-210/R-215 Hold (Håll) Kondensor C Varje
11977198 Rotavapor R-210/R-215 R-210/R-215 Plast och glas Diagonal kondensor Varje
12752255 Rotavapor R-205, R-210/R-215 Plast och glas Kondensor C Varje
10077051 Rotavapor R-210/R-215 Hold (Håll) Kondensor S Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10215222 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 040640
Beräknad leverans: 01-12-2026
Original BUCHI glasvaror garanterar högsta nivåer av effektivitet och säkerhet tack vare hög precision i tillverkningen. I mer än 80 år, BUCHI har tillverkat innovativa och hållbara glasdelar för att underlätta det dagliga laboratoriearbetet.
  • Hög genomströmning tack vare avancerad design av kondensorer
  • Mycket motståndskraftigt glas ger högsta säkerhetsnivå (DURAN™ borosilikatglas 3.3)
  • Garanterad täthet och skydd mot farliga ångor tack vare högprecisionsskarvar
  • Maximal stabilitet och säkerhet med plast- och glasbeläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Kondensor C
För användning med (applikation) Förångare kondensation
För användning med (utrustning) Rotavapor R-210/R-215
Material (Beläggning) Hold (Håll)
Kvantitet 1 st.