Läs mer
BUCHI Kondensorer för BUCHI Rotavapors
Produktkod. p-3659303 Handla allt Buchi Produkter
För användning med (utrustning):
Rotavapor R-205, R-210/R-215
Rotavapor R-210/R-215
Rotavapor R210/215
Material (Beläggning):
Hold (Håll)
Plast och glas
Typ:
Diagonal kondensor
Kondensor C
Kondensor S
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11977198
Brand: BUCHI 047976
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Original BUCHI glasvaror garanterar högsta nivåer av effektivitet och säkerhet tack vare hög precision i tillverkningen. I mer än 80 år, BUCHI har tillverkat innovativa och hållbara glasdelar för att underlätta det dagliga laboratoriearbetet.
  • High throughput due to advanced design of condensers
  • Highly resistant glass provides the highest levels of safety (DURAN™ borosilicate glass 3.3)
  • Guaranteed leak-tightness and protection against hazardous fumes thanks to high precision joints
  • Maximum stability and safety with plastic and glass coating
Specifikationer
Material Borosilicate Glass (3.3)
Typ Diagonal kondensor
För användning med (applikation) Evaporator Condensation
För användning med (utrustning) Rotavapor R210/215
Material (Beläggning) Plast och glas
Kvantitet 1 Ea.