Beskrivning
- 5 positioner
- Rymmer 50 eller 100 ml cylindriska kolfar
- STJ 29/32 eller 24/40
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Typ | Destillering av Spider |
| För användning med (utrustning) | 5 kolvdestillation |
| Avsmalning | 29,2/32 |
| Volym (metrisk) | 50 ml |