Läs mer
BUCHI Bägare och torkkolvar för roterande förångare
Produktkod. 10729782 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Volym (metrisk):
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Typ:
Bägare Kolv
Bägare torkkolv
Pulvertorkkolv
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Typ unitSize
10729782 1000 ml Pulvertorkkolv Varje
10446761 500 ml Pulvertorkkolv Varje
12034592 2000 ml Pulvertorkkolv Varje
10091442 1500 ml Bägare Kolv Varje
12024782 1500 ml Bägare torkkolv Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10729782 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 000453
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specialformade kolvar för stora prover och pulvertorkning
  • För användning med Rotavapor R3 och R-210/R-215
  • Finns i flera storlekar med olika standardskarvar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Material Standardglas
Typ Pulvertorkkolv
För användning med (utrustning) Roterande förångare
Material (Beläggning) Plast och glas
Standard konisk fogsida 29.2/32
Avsmalning 29.2/32
Temperatur (metrisk) Drift 60 °C
Volym (metrisk) 1000 ml