Description
- För användning med roterande förångare
- Finns i flera storlekar med olika standardleder
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Material | Standardglas |
| Typ | Pulvertorkkolv |
| För användning med (utrustning) | Roterande förångare |
| Material (Beläggning) | Plast och glas |
| Standard konisk fogsida | 29.2/32 |
| Avsmalning | 29.2/32 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 60 °C |
| Volym (metrisk) | 2000 ml |