Läs mer
BUCHI Kugelrohr och Torkande glasugnar
Produktkod. 10131031 Handla allt Buchi Produkter
Modell:
B-585 Torkning
Kugelrohr torkning
Kapacitet (metrisk):
100 till 250 ml
5 till 40 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10131031
Brand: BUCHI 046600
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Skonsam fraktionerad destillation eller provtorkning med full synlighet av provet
  • Elektriskt ledande glasrör tillåter full synlighet av prover när som helst
  • Skonsam provbehandling ger högt utbyte
  • Digital display visar drifttemperatur
  • Flera förinställningar ger användarvänlighet
  • Hög effektivitet sparar energi
  • Kompakt design sparar utrymme
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 till 250 ml
Temperatur (metrisk) 40 °C till 300 °C± 5°
Typ Torkugn
Modell B-585 Torkning
Mått (L x B x H) 30 x 41 x 30 cm (11,8 x 16,1 x 11,8 tum) (D x B x H)
Spänning 100/230 V
Frekvens 50/60 Hz