Läs mer
BUCHI Kugelrohr och Torkande glasugnar
Produktkod. p-3319268 Handla allt Buchi Produkter
Modell:
B-585 Torkning
Kugelrohr torkning
Kapacitet (metrisk):
100 till 250 ml
5 till 40 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10549901
Brand: BUCHI 046601
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skonsam fraktionerad destillation eller provtorkning med full synlighet av provet
  • Elektriskt ledande glasrör tillåter full synlighet av prover när som helst
  • Skonsam provbehandling ger högt utbyte
  • Digital display visar drifttemperatur
  • Flera förinställningar ger användarvänlighet
  • Hög effektivitet sparar energi
  • Kompakt design sparar utrymme
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 till 40 ml
Temperatur (metrisk) 40 °C till 300 °C± 5°
Typ Torkugn
Modell Kugelrohr torkning
Mått (L x B x H) 30 x 41 x 30 cm (11,8 x 25,5 x 11,8 tum) (D x B x H)
Spänning 100/230 V
Frekvens 50/60 Hz