Läs mer
BUCHI Indunstningsflaskor för roterande förångare
Produktkod. 10496941 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Volym (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Material (Beläggning):
Obelagd
Plast och glas
Avsmalning:
29,2/32
29,2/42
Förpackningsstorlek:
Varje
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Material (Beläggning) Avsmalning unitSize
10496941 500 ml Plast och glas 29,2/32 Varje
12831494 100 ml Obelagd 29,2/32 Varje
10406021 250 ml Obelagd 29,2/32 Varje
10280592 500 ml Obelagd 29,2/32 Varje
12861494 1000 ml Obelagd 29,2/32 Varje
10466201 2000 ml Obelagd 29,2/32 Varje
10551172 3000 ml Obelagd 29,2/32 Varje
12704963 500 ml Obelagd 29,2/42 Varje
12784963 1000 ml Obelagd 29,2/42 Varje
12734973 2000 ml Obelagd 29,2/42 Varje
12744973 3000 ml Obelagd 29,2/42 Varje
10648662 1000 ml Plast och glas 29,2/32 Varje
10128741 2000 ml Plast och glas 29,2/32 Varje
12755113 3000 ml Plast och glas 29,2/32 Varje
10352182 250 ml Plast och glas 29,2/32 Varje
12778833 100 ml Plast och glas 29,2/32 Varje
12788833 50 ml Plast och glas 29,2/32 Varje
10178831 50 ml Obelagd 29,2/32 Varje
12024592 5000 ml - 29,2/32 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 10496941 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 025322
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa indunstningskolvar med valfri rotationsindunstare. BUCHI Avdunstningsflaskor erbjuder hög kemisk resistens mot syror, alkalier och organiska ämnen. Idealisk för destillation av lösningsmedel.
  • Päronformade högpresterande kolvar för rotationsindunstare
  • Exklusiv användning av DURAN borosilikatglas 3.3
  • Hög kemisk beständighet mot syror, alkalier och organiska ämnen
  • Motståndskraftig mot termiska stötar och höga temperaturer i kombination med låg termisk expansion
  • Konstant övervakning av enhetlighet i glasväggtjocklek
  • Hög grad av uppmärksamhet på sfäriciteten hos roterande glasdelar
  • Glasdelar är spänningsavlastade vid 560 °C
  • Finns i volymer från 50mL till 3000mL
  • Finns obestruket eller med P+G-beläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Standardglas
Typ Indunstningsflaska
För användning med (utrustning) Roterande förångare
Material (Beläggning) Plast och glas
Form Päron
Standard konisk lednummercenter 29.2/32
Avsmalning 29,2/32
Temperatur (metrisk) Drift 60 °C
Volym (metrisk) 500 ml