Beskrivning
- Päronformade högpresterande kolvar för rotationsindunstare
- Exklusiv användning av DURAN borosilikatglas 3.3
- Hög kemisk beständighet mot syror, alkalier och organiska ämnen
- Motståndskraftig mot termiska stötar och höga temperaturer i kombination med låg termisk expansion
- Konstant övervakning av enhetlighet i glasväggtjocklek
- Hög grad av uppmärksamhet på sfäriciteten hos roterande glasdelar
- Glasdelar är spänningsavlastade vid 560 °C
- Finns i volymer från 50mL till 3000mL
- Finns obestruket eller med P+G-beläggning
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Standardglas |
| Typ | Indunstningsflaska |
| För användning med (utrustning) | Roterande förångare |
| Material (Beläggning) | Plast och glas |
| Form | Päron |
| Standard konisk lednummercenter | 29.2/32 |
| Avsmalning | 29,2/32 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 60 °C |
| Volym (metrisk) | 1000 ml |