Beskrivning
- Högpresterande kolvar för roterande förångare
- Exklusiv användning av DURAN borosilikatglas 3.3
- Hög kemisk resistens mot syror, baser och organiska ämnen
- Motståndskraftig mot termiska chocker och höga temperaturer kombinerat med låg termisk expansion
- Ständig övervakning av glasväggens tjockleksjämnhet
- Stor uppmärksamhet ägnas åt sfäriskheten hos roterande glasdelar
- Glasdelar avlastas vid 560 °C
- Finns i volymer från 50 ml till 3000 ml
- Finns utan beläggning eller med P+G-beläggning
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Standardglas |
| Typ | Indunstningsflaska |
| För användning med (utrustning) | Roterande förångare |
| Material (Beläggning) | Obelagd |
| Form | Päron |
| Standard konisk lednummercenter | 29.2/32 |
| Avsmalning | 29,2/32 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 60 °C |
| Volym (metrisk) | 100 ml |