Läs mer
BUCHI Heating Bath Top Cover
Produktkod. 10183823 Handla allt Buchi Produkter
För användning med (utrustning):
Värmebad B-491, B-100
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10183823
Brand: BUCHI 048230
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Beskrivning Top Cover
För användning med (utrustning) Värmebad B-491, B-100
För användning med (applikation) Save energy and to reduce evaporation of heating media