Läs mer
BUCHI Kalibrerings- och verifieringsstandarder för BUCHI smältpunktsinstrument
Handla allt Buchi ProdukterDescription
Använd den inbyggda firmware och mjukvaran på din BUCHI smältpunktsapparat för att kalibrera och verifiera ditt instrument när som helst.
- Omfattande IQ/OQ-procedurer inklusive certifierade kalibrerings- och verifieringsföreningar för GLP/GMP-laboratorier
- Guidade kalibreringar och verifieringar ger enkla och pålitliga resultat
- Säkerställer efterlevnad från 10 °C till 400 °C
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Kalibreringsset |
| För användning med (utrustning) | BUCHI smältpunktsinstrument |
Safety and Handling
Product Identifier
- Calibration Set M-560/565
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .