Läs mer
BUCHI Calibration and Verification Standards for BUCHI Melting Point Instruments
Produktkod. p-4892050 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Produkttyp:
Kalibreringsset
Verifieringssats
För användning med (utrustning):
BUCHI smältpunktsinstrument
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp För användning med (utrustning) unitSize
12053303 Kalibreringsset BUCHI smältpunktsinstrument Varje
12063303 Verifieringssats BUCHI smältpunktsinstrument Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12053303 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11055018
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utilize the embedded firmware and software on your Melting Point apparatus to calibrate and verify your instrument at any time.
Utilize the embedded firmware and software on your BUCHI Melting Point apparatus to calibrate and verify your instrument at any time.
  • Comprehensive IQ/OQ procedures including certified calibration and verification compounds for GLP/GMP laboratories
  • Guided calibrations and verifications provide easy and reliable results
  • Ensures compliance from 10°C to 400°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kalibreringsset
För användning med (utrustning) BUCHI smältpunktsinstrument
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calibration Set M-560/565
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .