Läs mer
BUCHI Mottagningsflaskor för roterande förångare
Produktkod. 10489492 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Volym (metrisk):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Material (Beläggning):
Plast och glas
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Material (Beläggning) Förpackningsstorlek
10489492 1000 ml Plast och glas Varje
10416011 500 ml Plast och glas Varje
12792455 2000 ml Plast och glas Varje
10027151 3000 ml Plast och glas Varje
10601891 500 ml Plast och glas Varje
12786174 3000 ml Plast och glas Varje
12766174 1000 ml Plast och glas Varje
10392272 2000 ml Plast och glas Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10489492 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 020728
Beräknad leverans: 02-11-2026
Använd dessa mottagningsflaskor med valfri rotationsindunstare. BUCHI Sfäriska mottagningsflaskor erbjuder hög kemisk resistens mot syror, alkalier och organiska ämnen. Idealisk för uppsamling av kondenserade lösningsmedel.
Använd dessa mottagningsflaskor med valfri rotationsindunstare. Buchi™ Sfäriska mottagningsflaskor erbjuder hög kemisk resistens mot syror, alkalier och organiska ämnen. Idealisk för uppsamling av kondenserade lösningsmedel.
  • Sfäriska mottagarkolvar för roterande förångare med kulled (35/20)
  • Exklusiv användning av DURAN borosilikatglas 3.3
  • Hög kemisk resistens mot syror, baser och organiska ämnen
  • Motståndskraftig mot termiska chocker och höga temperaturer kombinerat med låg termisk expansion
  • Finns i volymer från 50 ml till 3000 ml
  • Finns utan beläggning, med P+G-beläggning eller P+G LT för torriskondensorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Mottagande kolv
För användning med (utrustning) Roterande förångare
Inkluderar Kulled KS-35
Material (Beläggning) Plast och glas
Form Rund
Volym (metrisk) 1000 ml