Läs mer
BUCHI Mottagningsflaskor för roterande förångare
Handla allt Buchi Produkter
Volym (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Material (Beläggning):
Plast och glas
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd dessa mottagningsflaskor med valfri rotationsindunstare. Buchi™ Sfäriska mottagningsflaskor erbjuder hög kemisk resistens mot syror, alkalier och organiska ämnen. Idealisk för uppsamling av kondenserade lösningsmedel.
- Sfäriska mottagningsflaskor för roterande förångare med kulled (35/20)
- Exklusiv användning av DURAN borosilikatglas 3.3
- Hög kemisk beständighet mot syror, alkalier och organiska ämnen
- Motståndskraftig mot termiska stötar och höga temperaturer i kombination med låg termisk expansion
- Konstant övervakning av enhetlighet i glasväggtjocklek
- Hög grad av uppmärksamhet på sfäriciteten hos roterande glasdelar
- Glasdelar är spänningsavlastade vid 560 °C
- Finns i volymer från 50mL till 3000mL
- Finns obestruket eller med P+G-beläggning
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Typ | Mottagande kolv |
| För användning med (utrustning) | Roterande förångare |
| Inkluderar | Kulled KS-35 |
| Material (Beläggning) | Plast och glas |
| Form | Rund |
| Volym (metrisk) | 500 mL |